9H-Pirido[3,4-b]indol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
129265000 129260025 129261000
ACRO129265000EA 198 EUR
ACRO129265000 ACRO129260025 ACRO129261000
9H-Pirido[3,4-b]indol 98%
9H-Pirido[3,4-b]indol
Formula: C₁₁H₈N₂
Pto. de fusión: 199…201 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004956
Núm. CAS: 244-63-3
EINECS: 205-959-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
Titration Tertiary base ≥97.5 %