Bilirubina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
230220010 230225000 230220050
ACRO230220010EA 206 EUR
ACRO230220010 ACRO230225000 ACRO230220050
Bilirubina 99%
Bilirubina
Formula: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584,67 g/mol
Pto. de fusión: 192 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005499
Núm. CAS: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV spectrophotometry ≥98.5 %
UV Lambda max 450 to 454 nm (in CHCl3)
Molar absorption coefficient ≥59600 l/(mol.cm) (at Lambda max, in CHCl3)