Butilestaño hidróxido óxido, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40126.0010 8.40126.0100
8.40126.0010EA 43.6 EUR
8.40126.0010 8.40126.0100
Butilestaño hidróxido óxido, Sigma-Aldrich®
Butilestaño hidróxido óxido
Formula: C₄H₁₀O₂Sn
Número MDL: MFCD00013927
Núm. CAS: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 208.81 g/mol
Boiling Point 350 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Synonyms Butylhydroxyoxo stannane
Hill Formula C4H10O2Sn