Carbazol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11448.18 A11448.22 A11448.36
A11448.18EA 46.8 EUR
A11448.18 A11448.22 A11448.36
Carbazol 95%
Carbazole
Purity: 95% CAS No.: 86-74-8 Molecular Formula: C12H9N Formula Weight: 167.21 Flash Point: 220°(428°F) Odour: Odourless Boiling Point: 354-356° Beilstein Reference: 3956 Merck Reference: 14,1790 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004960
Formula: C₁₂H₉N
Pto. Ebullición: 354…356 °C
Pto. de fusión: 240…246 °C
Densidad: 1,150
Pto. de inflamación: 220 °C (428 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004960
Núm. CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,1790