Carbazol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
108260050 108260250 108262500 108260010
ACRO108260050EA 28.8 EUR
ACRO108260050 ACRO108260250 ACRO108262500 ACRO108260010
Carbazol 96%
Carbazole
Formula: C₁₂H₉N
Pto. Ebullición: 355 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 240…246 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004960
Núm. CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 246 °C
GC ≥95 %