Carbazol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20255.0005 8.20255.0250
8.20255.0005EA 40.2 EUR
8.20255.0005 8.20255.0250
Carbazol, Sigma-Aldrich®
Carbazole
Formula: C₁₂H₉N
Pto. Ebullición: 355 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 236 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004960
Núm. CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 244 - 246 °C
Molar Mass 167.2 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 355 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C