Cloroacetato de bencilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
336160050 336160250
ACRO336160050EA 51.5 EUR
ACRO336160050 ACRO336160250
Cloroacetato de bencilo 98%
Cloroacetato de bencilo
Formula: C₉H₉ClO₂
Pto. Ebullición: 132 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,22 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00157062
Núm. CAS: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %