Linoleato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
428130250 428130050 428131000
ACRO428130250EA 575 EUR
ACRO428130250 ACRO428130050 ACRO428131000
Linoleato de metilo 99%
Linoleato de metilo
Formula: C₁₉H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 212 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009534
Núm. CAS: 112-63-0
EINECS: 203-993-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)