Diaminomaleonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24328.14
B24328.22
B24328.14EA
40.2
EUR
B24328.14
B24328.22
Diaminomaleonitrilo 98%
Diaminomaleonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 1187-42-4
Molecular Formula: C4H4N4
Formula Weight: 108.10
Melting Point: 178-182° dec.
Beilstein Reference: 878333
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001870
Formula:
C₄H₄N₄ Pto. Ebullición: 445 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 178…182 °C (desc.) Densidad: 1,360 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001870 Núm. CAS: 1187-42-4 EINECS: 214-697-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |