Diaminomaleonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
172700250 172701000 172705000
ACRO172700250EA 40.7 EUR
ACRO172700250 ACRO172701000 ACRO172705000
Diaminomaleonitrilo 98%
Diaminomaleonitrilo
Formula: C₄H₄N₄
Pto. Ebullición: 445 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 178…179 °C
Densidad: 1,368 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001870
Núm. CAS: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %