cis-2-Aminociclohexanol clorhidrato 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
265850010 265850050
ACRO265850010EA 529 EUR
ACRO265850010 ACRO265850050
cis-2-Aminociclohexanol clorhidrato 99+%
cis-2-Aminociclohexanol clorhidrato
Formula: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,64 g/mol
Pto. de fusión: 186…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143981
Núm. CAS: 6936-47-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %