cis-2-Hexeno 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Z)-2-Hexene
H53506.06
H53506.14
H53506.06EA
77.8
EUR
H53506.06
H53506.14
cis-2-Hexeno 96%
cis-2-Hexeno
Purity: 96%
CAS No.: 7688-21-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.396
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1719019
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00066520
Formula:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Pto. Ebullición: 68…70 °C Pto. de fusión: –141,1 °C Densidad: 0,669 Pto. de inflamación: –25 °C (–13 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066520 Núm. CAS: 7688-21-3 EINECS: 231-697-1 UN: 3295 ADR: 3,II |