Cobalto óxido ≥99.7% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45806.0B
45806.18
45806.30
45806.0BEA
1230
EUR
45806.0B
45806.18
45806.30
Cobalto óxido ≥99.7% (metals basis)
Cobalto óxido
Purity: 99.7%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: 2-6 Micron Powder
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Formula:
Co₃O₄ Pto. de fusión: 900 °C (desc.) Densidad: 6,11 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010939 Núm. CAS: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2429 |