Coroneno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
110511000 110515000
ACRO110511000EA 53.3 EUR
ACRO110511000 ACRO110515000
Coroneno 95%
Coroneno
Formula: C₂₄H₁₂
Pto. Ebullición: 525 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 438…440 °C
Densidad: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00004134
Núm. CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration RCOCl ≥96.0 %