Cianoacetato de bencilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 14447-18-8
Molecular Formula: NCCH2CO2CH2C6H5
Formula Weight: 175.18
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. Ebullición: 140 °C (0,8 mmHg) Pto. de fusión: 26…30 °C Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051719 Núm. CAS: 14447-18-8 |