Acetonitrilo ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
34998-7L 34998-45L 34998-1L 34998-2.5L 34998-4X2.5L 34998-6X1L 34998-18L
34998-7LEA 1570 EUR
34998-7L 34998-45L 34998-1L 34998-2.5L 34998-4X2.5L 34998-6X1L 34998-18L
Acetonitrilo ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus para HPLC, Riedel-de Haën™
Acetonitrilo
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 0.7857 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Autoignition Temperature 973 °F
Assay (GC) Min. 99.90 %
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Vapor Density 1.41 (vs air)
Non-volatile matter Max. 0.0002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.0044
Absorbance at 250 nm Max. 0.0044
Absorbance at 235 nm Max. 0.0044
Absorbance at 228 nm Max. 0.005
Absorbance at 200 nm Max. 0.02
Absorbance at 195 nm Max. 0.10
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.5 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb
HPLC Gradient at 210 nm Max. 1 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 0.2 mAU
Baseline drift at 210 nm Max. 12 mAU
Measuring Range ≤12 mAU baseline drift, (210 nm)