Ácido ciclohexilacético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cyclohexaneacetic acid
H31986.06
H31986.14
H31986.06EA
39.9
EUR
H31986.06
H31986.14
Ácido ciclohexilacético ≥98%
Ácido ciclohexilacético
Purity: 98%
CAS No.: 5292-21-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.2
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 242-244°
MDL No.: MFCD00001518
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,2 g/mol Pto. Ebullición: 242…244 °C Pto. de fusión: 28…32 °C Densidad: 1,007 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001518 Núm. CAS: 5292-21-7 EINECS: 226-132-0 |