Bromuro de ciclohexiltrifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14298.06
A14298.14
A14298.22
A14298.06EA
35
EUR
A14298.06
A14298.14
A14298.22
Bromuro de ciclohexiltrifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de ciclohexiltrifenilfosfonio
Purity: 98+%
CAS No.: 7333-51-9
Molecular Formula: C24H26BrP
Formula Weight: 425.36
Melting Point: 265-272°
Beilstein Reference: 3581012
Formula:
C₂₄H₂₆BrP Pto. de fusión: 265…272 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031667 Núm. CAS: 7333-51-9 EINECS: 230-834-2 |