Bromuro de ciclopentiltrifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14647.09
A14647.18
A14647.30
A14647.09EA
45.2
EUR
A14647.09
A14647.18
A14647.30
Bromuro de ciclopentiltrifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de ciclopentiltrifenilfosfonio
Purity: 98%
CAS No.: 7333-52-0
Molecular Formula: C23H24BrP
Formula Weight: 411.33
Melting Point: 262-266°
Beilstein Reference: 3580193
Formula:
C₂₃H₂₄BrP Pto. de fusión: 262…266 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051880 Núm. CAS: 7333-52-0 |