Bromuro de ciclopropiltrifenilfosfonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25102.06
B25102.14
B25102.22
B25102.06EA
41
EUR
B25102.06
B25102.14
B25102.22
Bromuro de ciclopropiltrifenilfosfonio ≥98%
Bromuro de ciclopropiltrifenilfosfonio
Purity: 98%
CAS No.: 14114-05-7
Molecular Formula: C21H20BrP
Formula Weight: 383.27
Melting Point: 183-186°
Beilstein Reference: 6413483
Formula:
C₂₁H₂₀BrP Pto. de fusión: 183…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011872 Núm. CAS: 14114-05-7 EINECS: 237-970-1 |