Citocalasina B
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
A7657.0005
A7657.0005EA 310 EUR
A7657.0005
Citocalasina B
Citocalasina B
Formula: C₂₉H₃₇NO₅
MW: 479,62 g/mol
Pto. de fusión: 218…221 °C
Número MDL: MFCD00077704
Núm. CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II