Citocalasina B
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
228090010 228090050 228090250
ACRO228090010EA 92.2 EUR
ACRO228090010 ACRO228090050 ACRO228090250
Citocalasina B
Citocalasina B
Formula: C₂₉H₃₇NO₅
MW: 479,62 g/mol
Pto. de fusión: 218…223 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077704
Núm. CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥98 %