Sulfato de 8-quinolinol monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de bis(8-hidroxiquinolio) monohidrato
L02743.14 L02743.22
L02743.14EA 28.7 EUR
L02743.14 L02743.22
Sulfato de 8-quinolinol monohidrato ≥99%
Sulfato de 8-quinolinol monohidrato
Purity: 99% CAS No.: 207386-91-2 Molecular Formula: C18H14N2O2.H2SO4.H2O Formula Weight: 406.42 (388.40anhy) Melting Point: 176-179° Beilstein Reference: 3760550
Formula: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
MW: 388.4 g/mol
Pto. de fusión: 176…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149610
Núm. CAS: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1