Sulfato de 8-quinolinol monohidrato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sulfato de bis(8-hidroxiquinolio) monohidrato
148451000
148455000
148450025
ACRO148451000EA
58.6
EUR
ACRO148451000
ACRO148455000
ACRO148450025
Sulfato de 8-quinolinol monohidrato 98%
Sulfato de 8-quinolinol monohidrato
Formula:
C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O MW: 388,4 g/mol Pto. de fusión: 182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149610 Núm. CAS: 207386-91-2 EINECS: 205-137-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystalline powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤4.5 % |
Titration with CHA | ≥97.5 % |