3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno ≥90% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindene
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
A13643.0F
A13643.AP
A13643.0FEA
117
EUR
A13643.0F
A13643.AP
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno ≥90% estabilizado
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindeno
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Formula:
C₁₀H₁₂ MW: 132,21 g/mol Pto. Ebullición: 171…173 °C Pto. de fusión: 12…34 °C Densidad: 0,982 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078246 Núm. CAS: 77-73-6 EINECS: 201-052-9 UN: 2048 ADR: 3,III Índice Merck: 14,2739 |