Dietoxiacetato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diethoxyacetic ethyl ester
L00390.14 L00390.22
L00390.14EA 52.9 EUR
L00390.14 L00390.22
Dietoxiacetato de etilo ≥97%
Dietoxiacetato de etilo
Purity: 97+% CAS No.: 6065-82-3 Molecular Formula: C8H16O4 Formula Weight: 176.21 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4100 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 878579 MDL No.: MFCD00009231
Formula: C₈H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 198…200 °C
Densidad: 0,988
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009231
Núm. CAS: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8