Triacetato de cerio hidrato ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetic acid cerium (III) salt hydrate, Cerium (III) acetate hydrate
44433.09 44433.18 44433.30
44433.09EA 73 EUR
44433.09 44433.18 44433.30
Triacetato de cerio hidrato ≥99.995% (metals basis)
Triacetato de cerio hidrato
Purity: 99.995% CAS No.: 206996-60-3 Molecular Formula: C6H9CeO6.xH2O Formula Weight: 317.26(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00051060
Formula: C₆H₉CeO₆·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150533
Núm. CAS: 206996-60-3
EINECS: 208-654-0