Manganese(III) acetate hydrate ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
30519.09 30519.18
30519.09EA 102 EUR
30519.09 30519.18
Manganese(III) acetate hydrate ≥96%
Manganese(III) acetate hydrate
Formula: C₆H₉MnO₆·xH₂O
Densidad: 1,59
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150022
Núm. CAS: 19513-05-4
EINECS: 213-602-5