Paladio (II) acetato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Diacetato de paladio, Acetato de paladio(II)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
8.18056.0001EA 270 EUR
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
Paladio (II) acetato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Paladio (II) acetato
Formula: C₄H₆O₄Pd
MW: 224,51 g/mol
Pto. de fusión: 205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012453
Núm. CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 °C
Molar Mass 224.5 g/mol
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)