Paladio (II) acetato (47,5% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
195180020 195180100 195180010 195180500
ACRO195180020EA 374 EUR
ACRO195180020 ACRO195180100 ACRO195180010 ACRO195180500
Paladio (II) acetato (47,5% Pd)
Paladio (II) acetato
Formula: C₄H₆O₄Pd
Pto. de fusión: 205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012453
Núm. CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46.9 to 48.5 % (Pd)
Additional info Platinum group metals (Pt+Ru+Rh+Ir): 300 ppm
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Aluminium (Al) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤2 %
Silicon (Si) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤25 ppm