Paladio (II) acetato trimer (≥47% Pd) ≥99.98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de paladio, Acetato de paladio(II)
43086.03
43086.06
43086.03EA
196
EUR
43086.03
43086.06
Paladio (II) acetato trimer (≥47% Pd) ≥99.98% (metals basis)
Paladio (II) acetato
Purity: 99.98%
CAS No.: 3375-31-3
Molecular Formula: C12H18O12Pd3
Formula Weight: 673.46
Physical Form: Powder
Appearance: Red-brown
Melting Point: ca 205° dec.
Merck Reference: 14,6991
MDL No.: MFCD00012453
Formula:
C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃ MW: 224,51 g/mol Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012453 Núm. CAS: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 Índice Merck: 14,6991 |