Paladio (II) acetato (45,9 - 48,4% Pd)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diacetato de paladio, Acetato de paladio(II)
10516.03
10516.06
10516.14
10516.03EA
186
EUR
10516.03
10516.06
10516.14
Paladio (II) acetato (45,9 - 48,4% Pd)
Paladio (II) acetato
CAS No.: 3375-31-3
Molecular Formula: C12H18O12Pd3
Formula Weight: 673.46
Physical Form: Needles
Appearance: Red-brown
Melting Point: ca 205° dec.
MDL No.: MFCD00012453
Carbonylation, oxidation and C-C bond formation
Formula:
C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃ MW: 224,51 g/mol Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012453 Núm. CAS: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 Índice Merck: 14,6991 |