Acetato de 1-feniletilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Styrallyl acetate, α-Methylbenzyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43785.0100 8.43785.0500
8.43785.0100EA 66.1 EUR
8.43785.0100 8.43785.0500
Acetato de 1-feniletilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de 1-feniletilo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 94 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,058 g/cm³ (16 °C)
Número MDL: MFCD00008858
Núm. CAS: 93-92-5
EINECS: 202-288-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 212 °C (1013 hPa)
Flash Point 91 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C10H12O2