Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21014.1000
8.21014.2500
8.21014.9020
8.21014.1000EA
31.5
EUR
8.21014.1000
8.21014.2500
8.21014.9020
Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-(2-butoxietoxi)etilo
Formula:
C₁₀H₂₀O₄ MW: 204.27 g/mol Pto. Ebullición: 246 Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 0.973 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 102 |
Número MDL:
MFCD00009458 Núm. CAS: 124-17-4 EINECS: 204-685-9 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 64 g/l (20 °C) |
Melting Point | -32 °C |
Molar Mass | 204.26 g/mol |
Boiling Point | 244 - 250 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 102 °C |
Refractive Index | 1.4262 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 - 5.3 %(V) |
Density | 0.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |