Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
L13446.AE
L13446.AP
L13446.0F
L13446.AEEA
27.4
EUR
L13446.AE
L13446.AP
L13446.0F
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo ≥99%
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo
Purity: 99%
CAS No.: 112-15-2
Molecular Formula: CH3CO2(CH2CH2O)2C2H5
Formula Weight: 176.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -25°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 1764643
Merck Reference: 14,1800
MDL No.: MFCD00041928
Formula:
C₈H₁₆O₄ MW: 176.21 g/mol Pto. Ebullición: 218…219 °C Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 1.012 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041928 Núm. CAS: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 |