Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14635.1000 8.14635.9033
8.14635.1000EA 112 EUR
8.14635.1000 8.14635.9033
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo
Formula: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041928
Núm. CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 176.21 g/mol
Boiling Point 217 - 218 °C
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 310 °C