Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
257420010 257420025
ACRO257420010EA 80 EUR
ACRO257420010 ACRO257420025
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo 99%
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo
Formula: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Pto. Ebullición: 210…220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1.01 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041928
Núm. CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %