Acetato de 4-clorobutilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Acetic acid 4-chlorobutyl ester
B22582.14
B22582.22
B22582.36
B22582.14EA
45.1
EUR
B22582.14
B22582.22
B22582.36
Acetato de 4-clorobutilo ≥98%
Acetato de 4-clorobutilo
Purity: 98%
CAS No.: 6962-92-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 81-83°/11mm
Beilstein Reference: 1749681
MDL No.: MFCD00001013
Formula:
C₆H₁₁ClO₂ MW: 150,6 g/mol Pto. Ebullición: 81…83 °C (11 mmHg) Densidad: 1,076 Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001013 Núm. CAS: 6962-92-1 EINECS: 230-158-8 |