Acetato de 4-iodobutilo 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with copper
H31826.09
H31826.18
H31826.09EA
66.3
EUR
H31826.09
H31826.18
Acetato de 4-iodobutilo 96% estabilizado
Acetato de 4-iodobutilo
Stabilized with copper
Purity: 96%
CAS No.: 40596-44-9
Molecular Formula: C6H11IO2
Formula Weight: 242.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5115
Boiling Point: 94-95°/5.5mm
MDL No.: MFCD00010664
Formula:
C₆H₁₁IO₂ Pto. Ebullición: 94…95 °C (5,5 mmHg) Densidad: 1,610 Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00010664 Núm. CAS: 40596-44-9 |