Acetato de 4-nitrofenilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
128750250 128751000 128750050
ACRO128750250EA 72.5 EUR
ACRO128750250 ACRO128751000 ACRO128750050
Acetato de 4-nitrofenilo 97%
Acetato de 4-nitrofenilo
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00007326
Núm. CAS: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 79 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)