Acetato de 4-nitrofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
L00314.09
L00314.18
L00314.09EA
41.3
EUR
L00314.09
L00314.18
Acetato de 4-nitrofenilo ≥98%
Acetato de 4-nitrofenilo
Purity: 98+%
CAS No.: 830-03-5
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 515874
Formula:
C₈H₇NO₄ MW: 181,15 g/mol Pto. de fusión: 77…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007326 Núm. CAS: 830-03-5 EINECS: 212-593-5 |