Acetato de 5-bromopentilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A15549.14 A15549.06 A15549.22
A15549.14EA 49.5 EUR
A15549.14 A15549.06 A15549.22
Acetato de 5-bromopentilo ≥98%
Acetato de 5-bromopentilo
Purity: 98% CAS No.: 15848-22-3 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)5Br Formula Weight: 209.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 109-110°/15mm Beilstein Reference: 1752109 MDL No.: MFCD00039204
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Pto. Ebullición: 109…110 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,255
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039204
Núm. CAS: 15848-22-3
EINECS: 239-961-8