Ácido acético 4% (v/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
35572.AP 35572.K2
35572.APEA 32.4 EUR
35572.AP 35572.K2
Ácido acético 4% (v/v) en solución acuosa
Ácido acético
Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Physical Form: Liquid Odour: Pungent MDL No.: MFCD00036152
Formula: H₃CCOOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM