14-Heptacosanona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20191.06
B20191.14
B20191.06EA
76.4
EUR
B20191.06
B20191.14
14-Heptacosanona ≥97%
14-Heptacosanona
Purity: 97%
CAS No.: 542-50-7
Molecular Formula: C27H54O
Formula Weight: 394.73
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1796794
Formula:
C₂₇H₅₄O Pto. de fusión: 76…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026598 Núm. CAS: 542-50-7 EINECS: 208-815-5 |