Tributilvinilestaño 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L20215.03 L20215.06 L20215.14
L20215.03EA 56.4 EUR
L20215.03 L20215.06 L20215.14
Tributilvinilestaño 96%
Tributilvinilestaño
Purity: 96% CAS No.: 7486-35-3 Molecular Formula: C14H30Sn Formula Weight: 317.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 104-106°/3.5mm Beilstein Reference: 3537662 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00009421
Formula: C₁₄H₃₀Sn
Pto. Ebullición: 104…106 °C (3,5 mmHg)
Densidad: 1,085
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009421
Núm. CAS: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III