Tributilvinilestaño 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tributilvinilestannano, Tri-n-butilvinilestaño
350000010 350000050 350000250
ACRO350000010EA 76.7 EUR
ACRO350000010 ACRO350000050 ACRO350000250
Tributilvinilestaño 97%
Tributilvinilestaño
Formula: C₁₄H₃₀Sn
MW: 317,1 g/mol
Pto. Ebullición: 104…106 °C (3,5 mmHg)
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009421
Núm. CAS: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %