Etinilciclohexano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cyclohexylacetylene
H53418.14
H53418.06
H53418.14EA
489
EUR
H53418.14
H53418.06
Etinilciclohexano ≥98%
Etinilciclohexano
Purity: 98%
CAS No.: 931-48-6
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1815535
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001513
Formula:
C₈H₁₂ MW: 108.18 g/mol Pto. Ebullición: 130…132 °C Densidad: 0.828 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001513 Núm. CAS: 931-48-6 EINECS: 213-236-6 ADR: 3 II |