Trietilamina trifluorhidrato (∼37% HF)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L14417.06
L14417.14
L14417.22
L14417.06EA
30.6
EUR
L14417.06
L14417.14
L14417.22
Trietilamina trifluorhidrato (∼37% HF)
Trietilamina trifluorhidrato
CAS No.: 73602-61-6
Molecular Formula: C6H15N.3HF
Formula Weight: 161.21
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.3915
Melting Point: -29°
Boiling Point: 70°/15mm
Beilstein Reference: 5522945
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00043294
Formula:
C₆H₁₈F₃N Pto. Ebullición: 70 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: –29 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043294 Núm. CAS: 73602-61-6 EINECS: 277-550-5 UN: 1790 ADR: 8,II |