Etanolato de potasio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium ethylate, Potassium ethoxide
14263.30
14263.A1
14263.30EA
152
EUR
14263.30
14263.A1
Etanolato de potasio ≥95%
Etanolato de potasio
Purity: 95%
CAS No.: 917-58-8
Molecular Formula: C2H5KO
Formula Weight: 84.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow to pale brown
Odour: Alcohol-like
Melting Point: 250° dec.
Solubility: Soluble in ethanol, ether
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00054277
Formula:
C₂H₅KO MW: 84.16 g/mol Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054277 Núm. CAS: 917-58-8 EINECS: 213-029-0 UN: 3206 ADR: 4.2 II |