Hexacloroosmato de dipotasio (≥38,7% Os)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 16871-60-6
Molecular Formula: K2Cl6Os
Formula Weight: 481.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark red
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water. Sparingly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7635
MDL No.: MFCD00011371
Formula:
Cl₆K₂Os Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011371 Núm. CAS: 16871-60-6 EINECS: 240-893-6 Índice Merck: 14,7635 |